Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
Marke:  BINDER™ 8012-2495
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238341
  • 555.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Spezifikation
Spezifikation
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Top
Name des Produkts
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Top