Learn More
Acarbose, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18084202
Zum Warenkorb hinzufügen
Acarbose, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18084202
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18084202
Marke: Tocris Bioscience 2673/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glucosidase α inhibitor (intestinal)
Inhibitor of intestinal α-glucosidase (IC50 = 11 nM). Antidiabetic; inhibits the hydrolysis of complex carbohydrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56180-94-0
Summenformel C25H43NO18
Molekulargewicht (g/mol) 645.608
InChI-Schlüssel XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
Synonym acarbose
PubChem CID 131674886
IUPAC-Name (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-Dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4-triol
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acarbose
Menge 50 mg
Formelmasse 645.25
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acarbose, Tocris Bioscience™ >