Learn More
Thermo Scientific™ AC200 Einhängethermostate
Der AC200 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und Temperaturbereiche von -50 °C bis +200 °C nötig sind.
3205.95 CHF - 3467.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS |
---|---|
Kommunikation | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A |
Flussrate | 20 l/min |
Temperaturbereich | 13°bis 200 °C |
Heizleistung | 2 kW/1,2 kW |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11630831
|
Thermo Scientific™
1560001B |
AC200 | 230 V | 50Hz |
3467.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10289244
|
Thermo Scientific™
1560021 |
AC200 mit Bridget | 230 V | 50Hz |
3205.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ AC200 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und ein Temperaturbereich von -50 °C bis +200 °C nötig sind. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
- Höchsttemperatur: 200 °C
- Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
- Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
- USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
- Programmierbarer Anwendungstemperaturalarm mit vom Anwender auswählbarer Alarm-, Sicherheitszustands- oder Abschaltoption
- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- Rampenprogramm mit 10 Schritten – Bearbeitung der Rampe bei laufendem Betrieb oder im Pause-Modus
- Gesamtbereichskalibrierung von “n” Punkten
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Interner oder externer Temperaturregelmodus (externer Temperaturfühler, Typ NAMUR)
- Drei Pumpengeschwindigkeiten zur Turbulenzsteuerung
- Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe für externe offene und geschlossene Anwendungen
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C – °F – °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
- USB-Anschluss für Fernsteuerung
- Echtzeituhr
- Multifunktionsanschluss für
- Druckerhöhungspumpe (1 bar zusätzlich)
- Zusatzheizung (2 kW zusätzlich)
- Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen
- Magnetventilbox (z. B. Steuerung der Leitungswasserkühlung)
Enthält:8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Brückenaufsatz (nur -0026, -0029 und -0021), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS | |
20 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
330mbar/4.85psi | |
0.01 ° C | |
7,8 in. | |
6.4 in. | |
In 14.6. | |
9,25 £ |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
13°bis 200 °C | |
475 mbar/6,89 psi | |
3/FL | |
19,9 x 16,5 x 37,2 cm (7,8 x 6,4 x 14,6 in.) | |
19.9cm | |
16,5 cm | |
37.2cm | |
4,2 kg |