Learn More
Thermo Scientific™ AC150 Einhängethermostate
Der AC150 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und Temperaturbereiche von -50 °C bis +150 °C nötig sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 1550021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11620831
  • 2743.65 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ AC150 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und ein Temperaturbereich von -50 °C bis +150 °C nötig sind. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
  • Höchsttemperatur: 200 °C
  • Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
  • Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
  • USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
  • Programmierbarer Anwendungstemperaturalarm mit vom Anwender auswählbarer Alarm-, Sicherheitszustands- oder Abschaltoption
  • Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
  • Fünf programmierbare Sollwerttemperaturen
  • RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
  • Interner oder externer Temperaturregelmodus (Externer Temperaturfühler, Typ NAMUR)
  • Drei Pumpengeschwindigkeiten zur Turbulenzsteuerung
  • Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe für externe offene und geschlossene Anwendungen
  • Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
  • Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K auswählbar
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält: 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Brückenaufsatz (nur –0026, –0029, –0021), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Brücke ; 230V/50Hz
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
13°bis 200 °C
475 mbar/6,89 psi
AC150 mit Bridget
0.01 ° C
7,8 in.
6.4 in.
In 14.6.
9,25 £
230 V, 50 Hz
50Hz
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS
20 l/min
2 kW/1,2 kW
330mbar/4.85psi
3/FL
19,9 x 16,5 x 37,2 cm (7,8 x 6,4 x 14,6 in.)
19.9cm
16,5 cm
37.2cm
4,2 kg
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AC150 Einhängethermostate >