Learn More
Karl Hecht™ AC-15 Zähler für Blutkörperchen
Ein elektronischer Zähler und Aufbewahrungsgerät für die mikroskopische Analyse des Differentialblutbilds.
Marke:  Karl Hecht™ 40345015
Artikelnummer. 10368861
  • 1165.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Für manuelle Differenzialzählung
  • Das mikroskopische Bild kann kontinuierlich überwacht werden, während die resultierenden Zahlen „blind“ aufgezeichnet werden
  • 10 Steuerungstasten, 15 Speichertasten mit LED-Anzeige
  • Vier definierte Programme und ein freies Zählprogramm: LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREI
  • Ergibt absolute Werte und Prozentwerte
  • Mit Kabel, Sicherheitsstecker und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
Zähler für Blutkörperchen
15 Speichertasten
Mikroskopische Analyse des Differenzialblutbildes
230 V, 50 Hz
Je
Kabel, Sicherheitsstecker, Anleitung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ AC-15 Zähler für Blutkörperchen > AC-15 Zähler für Blutkörperchen