Learn More
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffer Kit, PeproTech®
This kit contains the key components required for the analysis of 10 Sandwich ELISA plates. It has been specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech’s Standard ELISA Development Kits.
Marke:  Invitrogen™ 900-K00
Artikelnummer. 17812035
  • 258.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Contains the key components required for the analysis of ten sandwich ELISA plates
  • Specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech standard ELISA development kits
Included solutions and materials:
  • PBS
  • Wash buffer
  • Blocking buffer
  • Diluent
  • ABTS liquid substrate
  • ELISA microplates
  • Sealing film
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA Buffer
Kolorimetrisch
PeproTech
1 Kit
ELISA
ABTS, HRP
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD2024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number900-K00
Name des Produkts
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffer Kit, PeproTech® > 1 Kit