Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
1024.00 CHF - 3200.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11852163
|
Thermo Scientific™
AB4167A |
400 Reaktionen |
1024.00 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11842163
|
Thermo Scientific™
AB4166B |
1600 Reaktionen |
3200.00 CHF
1600 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
- Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
- Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
- Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
- Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
Specifications
SYBR | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Blockbasierte qPCR-Geräte | |
DNA, dsDNA |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute Blue | |
Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung | |
2X |