Learn More
Horst™ Anschlussbox für Heizbänder
Marke:  Horst™ 22030
Artikelnummer. 10638272
  • 36.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
HBS, HB, HBQ, HBV, HBSI, HBSIE und HBST Heizbänder, HS, HSQ, HSS, HST und HSTD Heizkabel
65 x 55 x 35mm
VTH
Anschlusskasten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Horst™ Anschlussbox für Heizbänder > Material:ABS