Learn More
Velp Scientifica™ TB1 TURBIDIMETER .
Velp Scientifica™ TB1 Trübungsmessgerät zur einfachen und genauen Messung der Trübung wässriger Proben.
Marke: Velp Scientifica™ R109B12150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einfach & Präzise
- Intuitiv und einfach zu kalibrieren
- Erstklassige Ergebnisse in Sekundenschnelle
- Die nachfolgende Analyse ist präziser
- Gemäß NIST nachverfolgbare Standards
- Gemäß ISO 7027-Standard
Robuste Bauweise
- IP67-Schutz gegen das Eindringen von Partikeln und Wasser
- Robustes ABS-Gehäuse
Komplettsystem
- Lieferung mit 4 Kalibrierstandards (800, 100, 20 und 0.02 NTU)
- 3 Fläschchen, Tuch, Silikonöl, Batterien und Tragetasche im Lieferumfang enthalten
- Mit einem Satz an Batterien können bis zu 1200 Proben untersucht werden
Spezifikation
Tragbares Trübungsmessgerät | |
LCD | |
IP67. | |
68 mm | |
ISO 7027-konforme nephelometrische Methode (90°) |
Infrarot-emittierende Diode | |
ABS | |
155 mm | |
50 mm | |
0.2 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ TB1 TURBIDIMETER . > Höhe: 50 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur