Learn More
Fisherbrand™ Folienspender aus ABS-Kunststoff
Zum sicheren Zuschneiden von Folien auf beliebige Größen. Fisherbrand™ Mini Bin™ Folienspender schneiden Folien in beliebiger Länge zu, ohne den Abfall riesiger Rollen oder die Kosten vorgeschnittener Quadrate. Das kompakte Design eignet sich optimal bei geringem Platzangebot. Die Konstruktion aus beständigem ABS-Kunststoff zeichnet sich durch einen rutschfesten Sockel mit integriertem Schutzbügel aus.
Marke: Fisherbrand™ HEA03-448-351
60.53 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für Autoklavierung, Einfrieren, Inkubation, Schutz von Laborartikeln, Auskleidung, Abdichtung und allgemeine Lagerung
- Kompakte Größe für Unterbringung in beengten Arbeitsumgebungen und einfachen Transport
- Präzise Schneidklinge, geschützt durch in die Abdeckung integrierte Sicherheitsvorrichtung
- Schaumstoffleiste gegen Wiedereinzug der Folie in den Spender
- Zwei Größen spezieller Folienrollen aus Aluminium mit 153 Länge (separat erhältlich)
Spezifikation
Folienspender | |
100 x 190 x x 112 mm | |
ABS | |
Aluminiumfolienrollen einer Breite von 102 mm und 153 mm (separat erhältlich) |
Blau | |
Aluminiumfolie | |
1 | |
Je 1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen