Learn More
Testo™ Alarm-Hygrometer testo 608-H2
Das Thermohygrometer kann mit einem großen Display und einem optischen Alarm einfach gelesen werden. Testo™608-H2 Thermisches Hygrometer misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt.
Marke: Testo™ 0560 6082
Beschreibung
- Misst und zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an
- Berechnet und zeigt den Taupunkt an
- LED-Alarm wird aktiviert, wenn Schwellwerte überschritten werden
- Langlebige Qualität: Langzeitstabiler Feuchtesensor garantiert jahrelange Messungen
Spezifikation
2 bis 98 % RH | |
±2 % RH | |
±0,5 °C bei 25 °C | |
LCD | |
18 s | |
111 x 90 x 40 mm |
0.1 % RH | |
-10 °C bis +70 °C | |
9 V-Blockbatterie, 6F22 | |
ABS-Gehäuse | |
0,1 °C | |
168 g |