missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen ABL2
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16817634
Unterlagen ansehen
Proteintech
17693-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16807634
Unterlagen ansehen
Proteintech
17693-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This protein has 9 isoforms produced by alternative splicing with the molecular weight from 114 kDa to 128 kDa. The antibody is specific to the others except the 60 kDa isoform of ABL2.

This gene encodes a member of the Abelson family of nonreceptor tyrosine protein kinase. The protein is highly similar to the ABL1 protein, including the tyrosine kinase, SH2 and SH3 domains, and has a role in cytoskeletal rearrangements by its C-terminal F-actin- and microtubule-binding sequences. This gene is expressed in both normal and tumor cells, and is involved in translocation with the ETV6 gene in leukemia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different protein isoforms have been found for this gene.
Spezifikation

Spezifikation

ABL2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P42684, Q4JIM5
11352, 27, 304883
ABL2 Fusion Protein Ag11860
Primary
-20°C
ABL2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Abelson related gene protein, ABL2, ABLL, ARG, Tyrosine protein kinase ABL2, Tyrosine protein kinase ARG
Abl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
ABL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt