Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen
Thermo Scientific™ ABgene unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen ermöglichen die sichere Probenlagerung bei gleichzeitiger Option, auf einzelne Proben zuzugreifen, sie zu verschließen und zu entnehmen.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1256
378.72 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
378.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABgene unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen ermöglichen die sichere Probenlagerung bei gleichzeitiger Option, auf einzelne Proben zuzugreifen, sie zu verschließen und zu entnehmen.
- Auswahl und Neuplatzierung ausgewählter einzelner Proben, wodurch die Notwendigkeit entfällt, eine ganze Lagerungsplatte auftauen zu müssen, um an nur einige wenige benötigte Proben zu gelangen
- Aus 100 % reinem Polypropylen mit medizinischem Gütegrad gefertigt – jede Charge ist auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit von Proben zu gewährleisten
- Erhältlich in unbeschrifteter Ausführung oder mit alphanumerischen Markierungen, die in den Boden jedes Röhrchens geprägt sind, um die Identifikation von Proben zu erleichtern
- Große Vielfalt an Röhrchenvolumen und Verschlussmöglichkeiten verfügbar, sowohl in loser als auch in gestapelter V-Well-Ausführung für eine verbesserte Probenrückgewinnung
- Rack-Design mit offenem Boden zur Beschleunigung von Einfrier- und Auftauvorgängen
- Breiter Temperaturbereich von -180 °C bis 120 °C
Verbessertes Design für Lagerungsracks
- Im Gegensatz zu traditionellen Lagerungsröhrchen bzw. -blöcken sind unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen erhältlich in speziell entwickelten, stapelbaren Racks für 96 Röhrchen mit Mikrotiterplattenformat für den Zugriff und die Entnahme einzelner Proben
- Das Rack-Design umfasst Deckel mit Referenzgitter-Kennung zur leichteren Identifikation der Röhrchenposition
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben, Probenversand, Lagerung von DNA, Verbindungen und anderen Proben
Spezifikation
Blanko | |
Polypropylen (medizinische Qualität) | |
V-Boden |
0.65 ml | |
10 Gestelle mit je 96 Röhrchen/Karton | |
Unsteril |