Learn More
Thermo Scientific™ 0.8-ml-Lagerungsplatte
GREENER_CHOICE
0.8-ml-Deepwell-Lagerungsplatten für Zellkulturen oder zur Lagerung von Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0859
168.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10511894
  • 478.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
  • Maximales Well-Volumen von 0,8 ml (bei Verschluss mit Klebefolie oder Heißversiegelung)
  • 0,70 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit Lagerungsplatten-Deckelstreifen
  • 0,55 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit einer 96-Well-Dichtungsmatte
  • Konischer Well-Boden für einfache Probenentnahme
Kompatible Verschlussfolie: Heißversiegelung
Gefährlich: Keine
maximale Zentrifugalkraft: 2.000 g
Max.-Vol. (Deckeldichtung): 0,7 ml
Max.-Vol. (Filmdichtung): 0,8 ml
Max.-Vol (Mattendichtung): 0,55 ml
Lagerungsbedingung: Umgebungstemperatur
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 0.8-ml-Lagerungsplatte > Großpackung; naturfarben