Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 2 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ ABgene 2 ml Lagerungsröhrchen mit 2D Barcode und Schraubkappe sind die perfekte Lösung für die Lagerung von Proben mit größerem Volumen unter Laborbedingungen bis zu -80 °C.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-1411
682.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11892103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss
Kunststoff
V-Boden
10 Karton (Racks zu 48 Röhrchen)
Schraubverschluss
2 ml
10 Gestelle mit je 48 Röhrchen/Karton
2D BarCoded
0,0676 fl oz.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Abgene™ 2 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode > 2 ml