Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 2 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode
Thermo Scientific™ ABgene 2 ml Lagerungsröhrchen mit 2D Barcode und Schraubkappe sind die perfekte Lösung für die Lagerung von Proben mit größerem Volumen unter Laborbedingungen bis zu -80 °C.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1411
68.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Abgene 2 ml-Lagerröhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode sind die perfekte Lösung für die Lagerung von Proben mit größerem Volumen unter Laborbedingungen bis zu -80 °C. Unser Team hat einen guten Ruf für die Unterstützung von Geräten und Verbrauchsmaterialien und kann einfache Methoden zur Verbesserung des Probenmanagements in größeren Mengen in Ihrem Labor mithilfe unserer 2 ml-Lagerröhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode in Verbindung mit der Thermo Scientific 2D-Barcode-Serie demonstrieren.
Ein einzigartiger, dauerhafter 2D-Barcode ist im Boden jedes Röhrchens eingeschlossen und ermöglicht die sichere Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Proben, während Thermo Scientific 2D-Barcode-Lesegeräte die einfache Decodierung und Integration in bestehende Datenbanken und Verfolgungssysteme gestatten.Sichere Rückverfolgbarkeit
- 2D-Barcode ist selbst unter härtesten Laborbedingungen sichtbar und gut zu erkennen
- Mit den 2D-Barcode-Lesegeräten der Thermo Scientific Reihe kann der 2D-Barcode jedes Röhrchens sofort decodiert werden. Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Datenexportoptionen integriert werden.
- Sind die Probendaten erst einmal gespeichert, müssen Sie nur noch mithilfe der Suchfunktion der Datenbank nach dem Röhrchen suchen, um sofort auf Probeninformationen zugreifen und den Inhalt jedes einzelnen Lagerungsröhrchens identifizieren zu können
Überlegenes Design
- Sparen Sie wertvollen Platz im Tiefkühlgerät durch ein innovatives, stapelbares Rack im 6 xx8 Mikrotiterplattenformat für 48 Röhrchen im bekannten 2 ml-Kryokonservierungformat
- Alphanumerisches Referenzgitter an Rack und Deckel identifizieren deutlich die Position des jeweiligen Lagerungsröhrchens
- Röhrchen mit Außengewinden verhindern Kontamination
- Der offene Rackboden ermöglicht das gleichzeitige Lesen aller Barcodes, was Zeit spart und die Effizienz der Einfrier- und Auftauvorgänge erhöht
- Im Gegensatz zu anderen Kunststoff- oder Kartonlagerungsboxen gewährleistet das stapelbare, sichere Rack ferner, dass Ihr Tiefkühlgerät aufgeräumt bleibt, was die Probenentnahme beschleunigt
- Das V-förmige Innendesign der Wells verringert das Totvolumen und verbessert die Probenrückgewinnung
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Röhrchen wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von ABgene Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
- Jede Charge mit Lagerungsröhrchen ist auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit von Proben zu gewährleisten
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben; Sofortige Probenidentifikation; Sichere Identifikation archivierter Proben; Sicherer Versand von Proben; Lagerung von Genomik-Proben, DMSO-gelösten Verbindungen; Verfolgung von Proben während der Herstellung
Spezifikation
2 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss | |
Kunststoff | |
V-Boden | |
10 Karton (Racks zu 48 Röhrchen) | |
Schraubverschluss |
2 ml | |
10 Gestelle mit je 48 Röhrchen/Karton | |
2D BarCoded | |
0,0676 fl oz. |