Learn More
Invitrogen™ AbC™ Gesamt-Antikörper-Kompensation Bead Kit
Bietet ein konsistentes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren für die Einstellung der Durchflusszytometriekompensation bei der Verwendung von Fluorochrom-konjugierten Maus-, Ratte-, Hamster- oder Kaninchen-Antikörpern mit einem beliebigen Laser in der Durchflusszytometrie.
186.00 CHF - 550.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen AbC™ Total Compensation Capture Beads und 1 Fläschchen negative Beads. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Durchmesser (metrisch) | 6 μm |
Produktlinie | AbC™ |
Produkttyp | Kompensations-Beads |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15308666
|
Invitrogen™
A10513 |
25 tests |
186.00 CHF
25 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15384147
|
Invitrogen™
A10497 |
Je 1 |
550.00 CHF
100 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Breiteste Reaktivität für mehrere Spezies – für die Verwendung mit allen Isotypen von Maus-, Ratte-, Hamster- und Kaninchen-Antikörperkonjugaten
- Hellstes Signal – empfindlichste antikörpereinfangende Beads erhältlich
- Maximale Laserkompatibilität—zur Verwendung mit allen Lasern
- Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrokugeln, die fluoreszierende Antikörperkonjugate binden können (positive Kompensationsbeads) oder inert sind (negative Kompensationsbeads).
- Ideal zur Kompensation mit allen Isotypen der Immunglobuline von Maus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), Ratte (IgG1, IgG2a, IgG2b), Hamster (armenisches IgG und syrisches IgG) und Kaninchen (monoklonale und polyklonal). Zeigt die branchenweit höchste und konsistenteste Reaktivität auf die verschiedenen Subklassen von Immunglobulin.
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen AbC™ Total Compensation Capture Beads und 1 Fläschchen negative Beads. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
6 μm | |
Kompensations-Beads | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
AbC™ | |
beliebige Laser (UV bis 633/635) | |
Durchflusszytometer |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.