Learn More
ATAGO™ Abbe-Refraktometer NAR-2T.
Das Abbe-Refraktometer NAR-2T wurde für die Verwendung mit Verbindungen entwickelt, die bei hohen Temperaturen gemessen werden müssen.
Marke: ATAGO™ 1220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abbe-Tischrefraktometer zur Messung des Brechungsindex (1,3000 bis 1,7000 ND) und Brix (Skala von 0,0 bis 95,0 %) von Proben mit hoher Temperatur zwischen 5 °C und 120 °C und Messungen mit Thermometer von 0,0 °C bis 120 °C.
- Digitale LED-Anzeige von Temperaturmesswerten in Celcius und sofortige Messwerte auf der analogen Skala mit einer Deuteriumlinie (589 Nm) als Lichtleiterquelle
- Betrieb mit AC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz Netzteil; 110 V-Netzkabel mit einem 6 ft.-Netzkabel; kann für eine einfache Bedienung mit destilliertem Wasser kalibriert werden
- Vertikales, abgewinkeltes Gehäuse (12 x 20 x 25 cm) mit monokularen, fokussierbarem, gepolstertes Okular zur Betrachtung
- Anschluss an ein Umwälzbad mit konstanter Temperatur (separat erhältlich) für die Probentemperaturregelung
Spezifikation
Tischrefraktometer | |
1,3000 bis 1,7000 | |
Messen von Verbindungen bei hohen Temperaturen | |
120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Thermometer) | |
240 V |
0,0 % bis 95,0 % (Brix) | |
±0,0002 (Brechungsindex), ±0,1 % (Brix) | |
2,8 kg (Refraktometer), 0,5 kg (Thermometer) | |
5°bis 120 °C |
ATA001 Abbe
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ATAGO™ Abbe-Refraktometer NAR-2T. > Refraktometer; Brechungsindex: 1,3000 bis 1,7000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur