Learn More
ATAGO™ Abbe-Refraktometer NAR-1T.
Das Abbe-Refraktometer NAR-1T SOLID eignet sich zur Messung des Brechungsindex und der Brix-Skala für flüssige und feste Proben. Funktioniert mit Deuteriumlinie (589 nm) als Lichtquelle.
Marke: ATAGO™ 1212
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses Abbe-Refraktometer erzielt hochgenaue Messungen des Brechungsindex sowie der Brix-Skala von Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Legen Sie Ihre Probe auf das Hauptprisma, das mit Edelstahl umrahmt ist, um Korrosion zu verhindern, schauen Sie durch das Okular und richten Sie den Schatten im Fadenkreuz aus.
- Die eingebaute 589 nm-Lichtquelle sorgt für zuverlässige, monochromatisches Beleuchtung (02939-00, -02 mit LED-Lichtquelle), wodurch die schwarzen Linien vor dem grünen Hintergrund leicht abzulesen sind.
- Das mattierte Sekundärprisma leitet das Licht gleichmäßig zum Hauptprisma und lässt sich für eine einfache Platzierung von Feststoffen und viskosen Flüssigkeiten auf dem Hauptprisma leicht abnehmen.
- Mit dem Farbkompensationsknopf können Sie die Begrenzungslinie klarer darstellen und die Feinabstimmung für eine höhere Auflösung anpassen. Verwenden Sie den Farbkompensationsknopf und eine Konvertierungstabelle, um die Dispersion zu messen (Varianz von RI mit verschiedenen Lichtwellenlängen).
- Um eine konstante Temperatur bei beiden Prismen aufrechtzuerhalten, verfügen diese Refraktometer über vier Anschlüsse mit 9 mm Außendurchmesser (mit 6 bis 7 mm Innendurchmesser) für den Anschluss an ein Bad mit konstanter Temperatur.
- Im Hauptprisma ist ein Thermistorthermometer zur Temperaturmessung eingebaut.
- Die Temperatur des Hauptprismas wird auf der LCD-Anzeige von 0 °C bis 50 °C mit ±0,2 °C Genauigkeit angezeigt; eine digitale Temperaturanzeige-Einheit ist im Lieferumfang enthalten.
- Die integrierte Trockenmittelkammer entfernt Feuchtigkeit aus der inneren Optik und sorgt so für eine ungehinderte Sicht auf die Skalen.
Spezifikation
Tischrefraktometer | |
1,3000 bis 1,7000 | |
2,5 kg (Refraktometer), 0,5 kg (Thermometer) | |
5°bis 50 °C |
0,0 % bis 95,0 % (Brix) | |
±0,0002 (Brechungsindex), ±0,1 % (Brix) | |
130 x 180 x 230 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Thermometer) | |
100/240 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ATAGO™ Abbe-Refraktometer NAR-1T. > Refraktometer; Brechungsindex: 1,3000 bis 1,7000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur