Learn More
Gibco™ AAV-MAX pHelper Vector
The Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP.
Marke:  Gibco™ A47677
Artikelnummer. 17835057
  • 646.00 CHF / 0.75 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
The Gibco AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP. The three plasmids include: pAAV-CMV-emGFP, a pAAV-Rep2Cap2, and pHelper. These three plasmids need to be used with a HEK293 cell line that stably expresses the adenovirus E1 gene. The pAAV-CMV-emGFP is a transfer plasmid, the pAAV-Rep2Cap2 is a Rep/Cap plasmid, and the pHelper is a helper plasmid.
• Standalone plasmids provide flexibility to optimize plasmid ratios
• When used together, serve as a positive control for AAV2-GFP production with the AAV-MAX Helper-Free AAV Production system (Cat. No. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/mL
Unsteril
1 Tube
Research Use Only (RUO)
Transfection
Plasmid
AAV-MAX
Ice
• 1 x 0.75 mL tube, 1 mg/mL
Store at -20°C.
Säugetiere
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3114788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA47677
Chargennummer2734954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA47677
Chargennummer2813150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA47677
Chargennummer2981660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA47677
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ AAV-MAX pHelper Vector > 0.75 mL