Learn More
Kimberly-Clark Professional™ A45 Kleenguard™ Atmungsaktive Schutzanzüge gegen Flüssigkeiten und Partikel
Atmungsaktive Einweg-Overalls mit Haube und Windschutzleiste für das Atemgerät. Ultimativer Tragekomfort, hergestellt aus hochwertigem Gewebe und Folienlaminat. Für antistatischen und allgemeinen Schutz vor Wasser- und Chemikalienspritzern, Flüssigkeiten oder Staubpartikeln. PSA-Kategorie III.
Spezifikation
Produkttyp | Atmungsaktiver Overall mit Flüssigkeits- und Partikelschutz |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Hochleistungsgewebe und Schichtstoff |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Beschreibung
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
- Weiße, besonders atmungsaktive, antistatische, silikonfreie Overalls
- Hochwertiges Verbundmaterial aus Gewebe und Folie für Tragekomfort, Sicherheit und Stärke.
- Gewährt Schutz der PSA-Kategorie III
- Sturmklappe und -haube für einfachere Befestigung an einem Atemschutzgerät
- Bietet antistatischen und allgemeinen Schutz gegen Spritzwasser oder Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel
- Die ultimative Kombination von Schutz und Tragekomfort für Risikobereiche.
- Speziell gestaltete Haube passend für ein Atemschutzgerät, längere Ärmel
- Durchgehender Reißverschluss
Spezifikation
Atmungsaktiver Overall mit Flüssigkeits- und Partikelschutz | |
Hochleistungsgewebe und Schichtstoff | |
Single-use | |
Durchgehender Reißverschluss vorne | |
Wasser, Chemikalien, Flüssig, Partikel | |
60 cm |
Unisex | |
Weiß | |
Mit Haube | |
Non-sterile | |
23,4 in. | |
25/Pckg. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ A45 Kleenguard™ Atmungsaktive Schutzanzüge gegen Flüssigkeiten und Partikel