Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B gekühlte Umwälzthermostate
A25B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -25 ° bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 21 Litern ermöglicht werden.
5682.50 CHF - 7849.05 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,46 bis 0,73 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 13 bis 21 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Kühlleistung 500 W
Temperaturbereich -25 °C bis +100 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11620851
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1524251
17 l/min SC100 230 V 50 Hz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10499978
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1534251
17 l/min SC150 230 V 50 Hz
7065.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11660901
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1554251
20 l/min AC150 230 V 50 Hz
7406.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11670921
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1564251
20 l/min AC200 230 V 50 Hz
7849.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ A25B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -25 ° bis +200°C und einem maximalen Volumen von 21 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Regler, der Leistung und Temperaturbereich Ihrer Anwendung abdeckt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.
  • Robuste Bäder aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 × 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
0,46 bis 0,73 cu. ft.
CE/ROHS/WEEE
-25 °C bis +100 °C
9,6 in.
24,4 cm
8,8 in.
22,4 cm
74 cm
23,3 cm
42,3 kg
13 bis 21 l
500 W
21,3 in.
54,1 cm
12,8 in.
32,4 cm
29,1 in.
9,2 in.
93,1 lb.