Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Kältethermostate
Kältebad-Umwälzthermostate vom Typ A25 ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern.
5929.50 CHF - 8482.20 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3,17 gal.
Kapazität (metrisch) 12 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Kühlleistung 500 W
Pumpentyp Druckpumpe, Saugpumpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11650851
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1525251
17 l/min SC100 230 V 50 Hz
5929.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11640871
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1535251
17 l/min SC150 230 V 50 Hz
6643.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11670881
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1545251
17 l/min SC150L 230 V 50 Hz
7356.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11690901
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
LT1555251-B
20 l/min AC150 230 V 50 Hz
7019.93 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11610931
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1565251
20 l/min AC200 230 V 50 Hz
7426.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12682825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1575251
24 l/min. PC200 230 V 50 Hz
8482.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3,17 gal.
CE/ROHS/WEEE
Druckpumpe, Saugpumpe
19 in.
48,3 cm
10,7 in.
27,3 cm
28 in.
8 in.
79,5 lb.
12 l
500 W
19 x 10,7 x 28 in. (48,3 x 27,3 x 71,1 cm)
7,2 in.
18,4 cm
6,8 in.
17,3 cm
71,1 cm
20,4 cm
36,1 kg
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Kältethermostate