Learn More
A23187, 98 %, freie Säure, Thermo Scientific Chemicals
A23187 (Calcimycin, CAS-N. 52665-69-7) ist ein Calciumionophor-basierendes Antibiotikum.
57.10 CHF - 186.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 52665-69-7
Summenformel C29H37N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 523.63
MDL-Nummer MFCD00151202,MFCD00151202
InChI-Schlüssel HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
PubChem CID 97043288
IUPAC-Name 5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10397811
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
328080010
1 mg Glasflasche in Kunststoffbehälter
57.10 CHF
1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10036163
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
328080050
5 mg Glasflasche
186.00 CHF
5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• A23187 ist eine Polyethersubstanz, die Zellmembranen bis hin zu Calcium und anderen zweiwertigen Kationen durchdringt.
Anwendungen
• A23187 kann für Untersuchungen der mitochondrialen Physiologie verwendet werden, da es als Entkoppelungsmittel dient.
• Mit A23187 lassen sich die Rollen zweiwertiger Kationen in der Zellphysiologie untersuchen.
• Bei Bindung von A23187 an fluoreszierende Calciumionen kann es für Bildgebungsuntersuchungen nützlich sein.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
A23187, 98 %, freie Säure, Thermo Scientific Chemicals