Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 gekühlte Umwälzthermostate
A10 gekühlte Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 6 l.
Marke: Thermo Scientific™ 1535101
5039.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ A10 Kältebad-Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen für Temperaturen zwischen -10 °C bis +100 °C und maximal 6 Litern Volumen.Leistungsstarke Umwälzthermostate mit einem Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl können mit einem Regler, der am besten die Anforderungen an Umwälzung und Temperatur Ihrer Anwendung erfüllt, ausgestattet werden.
Optionale Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung erlauben Ihnen, Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Wählen Sie aus den STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Reglern, um den besten Regler für Ihre Anwendung zu nutzen.- Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Anforderungen der Anwendung
- Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
- Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
- Der Regler kann um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16×1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. Außendurchmesser
- Dreiseitiges Belüftungskonzept: maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird
- Ablassanschluss an der Vorderseite
- Integrierte Griffe
- FCKW-freies Kältemittel
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
- Kalibrierung
- Fermenter
- Rotationsverdampfer
- Kondensatoren
- Proben-/Materialprüfung
- Proben-/Materialvorbereitung
Spezifikation
1,58 gal. | |
6 l | |
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
17 l/min | |
-10°C bis +100°C | |
3/FL | |
16,3 x 8,7 x 24,9 in. (41,4 x 22 x 63,2 cm) | |
4,9 in. | |
12,4 cm | |
5,4 in. | |
13,7 cm | |
63,2 cm | |
15 cm | |
27,5 kg | |
230 V |
SC150 | |
CE/ROHS/WEEE | |
240 W | |
Druckpumpe, Saugpumpe | |
300 mbar/4,35 psi | |
0,02 ° C | |
16,3 in. | |
41,4 cm | |
8,7 in. | |
22 cm | |
24,9 in. | |
5,9 in. | |
60,6 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31