Learn More
A 784168, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18085072
Zum Warenkorb hinzufügen
A 784168, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18085072
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18085072
Marke: Tocris Bioscience 4319/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective TRPV1 antagonist
Potent TRPV1 antagonist (IC50 = 25 nM for inhibition of TRPV1 activation by 50 nM capsaicin). Displays no activity against a range of receptors, including TRPA1, GABA, opioid, and purinergic receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824982-41-4
Summenformel C19H15F6N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 479.397
InChI-Schlüssel SDUAWRFBHRAFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-lb160j37hd, 3'-trifluoromethyl-n-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl-3,6-dihydro-2h-1,2'-bipyridine-4-carboxamide, n-4-trifluoromethanesulfonylphenyl-3'-trifluoromethyl-3,6-dihydro-2h-1,2'-bipyridine-4-carboxamide, 1 2h ,2'-bipyridine-4-carboxamide, 3,6-dihydro-3'-trifluoromethyl-n-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-n-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxamide, 3,6-dihydro-3'-trifluoromethyl-n-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl-1 2h ,2'-bipyridine-4-carboxamide, n-4-trifluoromethane sulfonylphenyl-1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxamide
PubChem CID 11420211
IUPAC-Name 1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]-3,6-dihydro-2H-pyridine-4-carboxamide
SMILES C1CN(CC=C1C(=O)NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C(F)(F)F)C3=C(C=CC=N3)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 784168
Menge 50 mg
Formelmasse 479.4
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A 784168, Tocris Bioscience™ >