Beschreibung
Potent, reversible AMP-activated protein kinase (AMPK) activator (EC50 = 0.8 μM) that displays selectivity towards β1 subunit-containing heterotrimers. Inhibits fatty acid synthesis (IC50 = 3.2 μM) and decreases plasma glucose and triglyceride levels in vivo. Also inhibits proliferation of mesenchymal stem cells, and impedes reprogramming of mouse embryonic fibroblasts to iPSCs. Activates autophagy.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | A 769662 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 360.39 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A 769662, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur