Learn More
IKA™ A11.6 Doppelschläger
Oberflächengehärteter Titan-Schläger mit zwei Blättern für die Verwendung in einer Mahlkammer.
Marke: IKA™ 0003302900
540.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Gegenständen bis Mohshärte 3.
- Nur mit Mahlkammer A 11.4 anwendbar.
- Oberflächengehärtete Titankonstruktion.
Spezifikation
Doppelbecher | |
Materialien mit Mohs-Härte bis 3 | |
Eine 11.4-Mahlkammer | |
Oberflächengehärtetes Titan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ A11.6 Doppelschläger > Kann verwendet werden mit: Eine 11.4-Mahlkammer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur