Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, RedRubber/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
35.15 CHF - 44.95 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Material (Auskleidung) | Rotes Gummi/PTFE |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Volumen (metrisch) | 1.85 ml |
Produktcode | Marke | Marking Spot | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marking Spot | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11505934
|
Fisherbrand™
11 14 1906 |
Nein | Glas der Hydrolyseklasse 1 |
39.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12306202
|
Fisherbrand™
11 24 1920 |
Nr. | Glas |
35.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15186425
|
Fisherbrand™
11 24 2492 |
Ja | Glas |
44.95 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar
- 1.5ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- RedRubber/PTFE
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm |
Rotes Gummi/PTFE | |
11.6 mm | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |