Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, Braunglas
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
17.80 CHF - 165.36 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Flaschenhalstyp | Kurzgewinde |
Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Marking Spot | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Marking Spot | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10080952
|
Fisherbrand™
11 09 0520 |
1.85 ml | Bernsteinfarbig | Ja | Flachboden |
29.38 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11595894
|
Fisherbrand™
11 09 1242 |
1,85 mL | Durchsichtig | Nein | Flachboden |
57.51 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10145714
|
Fisherbrand™
11 09 1957 |
0,34 mL | Bernsteinfarben | Ja | Flachboden |
165.36 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
16398357
|
Fisherbrand™
11 09 2748 |
1,85 ml | Bernsteinfarben | Nein | Flachboden |
17.80 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Braun
Spezifikation
11.6 mm | |
Kurzgewinde | |
32 mm | |
ND9 |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, Braunglas