Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
156.00 CHF - 644.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Typ | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16318357
|
Fisherbrand™
09 15 2015 |
PTFE rein | Blau | 0,2 mm | N/A | ||||||
11844840
|
Fisherbrand™
09 15 1542 |
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig, Gelb | 1 mm | N/A | ||||||
11854850
|
Fisherbrand™
09 15 2014 |
Rotes Gummi/PTFE | Rot-Orange, Gelb | 1 mm |
273.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11834840
|
Fisherbrand™
09 15 1527 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Gelb | 1 mm |
455.52 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11824840
|
Fisherbrand™
09 15 1486 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Gelb | 1 mm |
558.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11884840
|
Fisherbrand™
09 15 1745 |
Silikon/PTFE | Blau, Weiß, Gelb | 1 mm |
644.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |
9 mm | |
GC, HPLC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum