Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, transparent, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
215.00 CHF - 789.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11804021
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 0478
Rot-Orange, Durchsichtig Naturkautschuk/TEF 1 mm
291.74 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12353700
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 0481
Rot, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1 mm
412.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11894011
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 0852
Blau, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1 mm
629.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11835903
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 15 0981
Weiß, Transparent PTFE rein 0,2 mm
215.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11824850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 2011
Rot-Orange, Durchsichtig Rotes Gummi/PTFE 1 mm
266.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11824740
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 15 0480
Rot, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1 mm
538.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11874850
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 15 2021
Blau, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1 mm
789.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde
9 mm
GC, HPLC
6 mm
Polypropylen
Schraube
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, transparent, Mittelloch, angebrachtes Septum