Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 09 15 1177
337.51 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11854830
  • 558.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde
6 mm
9 mm
GC, HPLC
1 mm
Silikon/PTFE
Rot, Weiß
Polypropylen
100
Schraube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum > PTFE/Silikon/PTFE rot/weiß/rot ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A