Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, rosa, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
26.75 CHF - 482.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12612475
|
Fisherbrand™
09 15 2473 |
Rot, Weiß, Pink | Silikon/PTFE | 1 mm | N/A | ||||||
12616575
|
Fisherbrand™
09 15 2469 |
Rot-Orange, Durchsichtig, Pink | Naturkautschuk/TEF | 1 mm | N/A | ||||||
12626575
|
Fisherbrand™
09 15 2470 |
Rot-Orange, Pink | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
204.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13409569
|
Fisherbrand™
09 15 2472 |
Blau, Weiß, Pink | Silikon/PTFE | 1 mm |
482.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13419569
|
Fisherbrand™
09 15 2471 |
Rot, Weiß, Pink | Silikon/PTFE | 1 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde | |
Polypropylen | |
Schraube |
9 mm | |
GC, HPLC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, rosa, Mittelloch, angebrachtes Septum