Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
157.00 CHF - 659.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16308357
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 15 1539
Grün PTFE rein 0,2 mm
157.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11804840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1356
Rot-Orange, Durchsichtig, Grün Naturkautschuk/TEF 1 mm
270.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10498704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1911
Rot-Orange, Grün Rotes Gummi/PTFE 1 mm
273.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11884830
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1332
Rot, Weiß, Grün Silikon/PTFE 1 mm
419.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11907071
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 15 1485
Rot, Weiß, Grün Silikon/PTFE 1 mm
558.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11894840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1746
Blau, Weiß, Grün Silikon/PTFE 1 mm
659.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde
9 mm
GC, HPLC
Schraubverschluss
6 mm
Polypropylen
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum