Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, oben geschlossen, zusammengesetztes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
299.00 CHF - 453.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Farbe Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Farbe Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11804850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1799
Silikon/PTFE Rot, Weiß, Blau 1 mm
453.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10142913
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1828
PTFE rein Blau 0,2 mm
302.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11814850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 15 1887
Naturkautschuk/TEF Blau, Rot-Orange, Blue 1 mm
299.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde
Polypropylen
100
9 mm
GC, HPLC
Schraube
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, oben geschlossen, zusammengesetztes Septum