Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind aus GC-getestetem Polypropylen hergestellt. Sie sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
18.41 CHF - 97.46 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Marking Spot | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Marking Spot | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11925703
|
Thermo Scientific™
C4000-11 |
400 μl | Nein | Konisch | N/A | |||||||
15227298
|
Thermo Scientific™
C4000-12 |
2,0 ml | Bernsteinfarben | Graduierte Beschriftungsfläche | Flachboden |
28.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15270369
|
Thermo Scientific™
C4000-14 |
2,0 ml | Transparent | Graduierte Beschriftungsfläche | Flachboden | N/A | ||||||
11915592
|
Thermo Scientific™
03-PPSVW |
300 μl | Clear | Nein | Fläschchen mit Einsatz, Spitzboden | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind bei bestimmten Anwendungen eine preiswerte Alternative zu Glas. Sie bestehen aus hochwertigem, GC-geprüftem Polypropylen. Polypropylen-Fläschchen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, sind Kunststofffläschchen unter Umständen besser geeignet als konventionelle Fläschchen aus Glas. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Polypropylen-FläschchenChemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Bevorzugt einsetzbar, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss
Chemische Beständigkeit
Breite chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln und damit der optimale Kunststoff zur Lagerung flüssiger Proben in wässrigen/organischen Gemischen
Für Temperaturen von -80 bis +121 °C
Eine preiswerte Alternative zu Glas
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
9 mm | |
12 mm | |
Schraubverschluss | |
9 mm |
12 mm | |
Polypropylen | |
32 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.