Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
55.22 CHF - 63.89 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussgröße Material Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Material Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
15206583
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C5000-87
9 mm Polypropylen, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15276583
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C5000-97
9 mm Polypropylen, PTFE, Silikon Blaues PTFE/weißes Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Kunststofffläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert) das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spezifikation
Spezifikation
100
Surestop
9 mm
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung