Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-92
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13256399
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
Glas, PTFE, Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
100
2 ml
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Komfort-Kit mit AVCS mit unmontierten Schraubverschlüssen
Nein
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Durchsichtig
No
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54B
Surestop
Polypropylen
32 mm
9 mm
9 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde > Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.