Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Fläschchen und 100 Schraubkappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-88W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15296573
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Komfort-Kit mit Fläschchen und pinkfarbenen Verschlüssen in einem Tisch-Vorratstablett mit zwei Fächern
  • Kits enthalten 100 Fläschchen und 100 Verschlüsse in Pink
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
Glas, PTFE, Silicone, PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
100
2 ml
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Komfort-Kit mit AVCS mit unmontierten Schraubverschlüssen
Ja
6 mm
Komfort-Kit mit AVCS
Bernsteinfarben
No
Fläschchen: C4000-2W, Verschluss: C5000-53B
Surestop
Polypropylen
32 mm
9 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.