Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Fläschchen und 100 Schraubkappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2-SVWK(A)8-CPK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14859820
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Dies wird durch einen genau festgelegten, fest vorgegebenen Anschlagpunkt im Fläschchen erreicht, der ein Überdrehen des Verschlusses verhindert. Bei SureStop Fläschchen gibt es beim Festschrauben auf die optimale Abdichtung keine Unsicherheiten mehr.
Merkmale von SureStop
  • Konsistente Dichtung, unabhängig vom Anwender und vom Anzugsmoment beim Schließen des Fläschchens
  • Optimales Zusammendrücken des Septums über die gesamte Öffnung des Fläschchens hinweg
  • Die Bauform ermöglicht das gleichmäßig “flache” Positionieren des Verschlusses, wodurch ein eher zylinderförmiges Fläschchenprofil entsteht, das von Autosamplern besser erkannt werden kann und mit den meisten Autosamplern kompatibel ist
  • AVCS in Kombination mit unseren Verschlüssen der Serie 9-SCK macht SureStop zu den am besten abgedichteten Fläschchen/Verschlüssen auf dem Markt
  • Entwickelt zur Verwendung mit nahezu jedem auf dem Markt verfügbaren Autosampler
  • Im Vergleich zu anderen 2-ml-Fläschchen besitzt SureStop die niedrigsten Verdunstungsverluste und die niedrigste Standardabweichung bei Verdunstungsuntersuchungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Komfort-Kit, SureStop Weithalsfläschchen mit kurzem Schraubgewinde, braun mit Beschriftungsfeld und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Glas, PTFE, Gummi
100
Braun
Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.