Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
119.00 CHF - 193.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Material | Glas, PTFE, Silikon |
Anzahl pro Packung | 100 |
Marking Spot | Ja |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | Farbe (Dichtung) | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | Farbe (Dichtung) | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15230399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-35W |
Blau | Blaues Silikon/PTFE | Blue | No | N/A | ||||||
15240399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-41W |
Blau | Blaues Silikon/PTFE | Blue | Ja | N/A | ||||||
12673595
|
Thermo Scientific™
MSCERT4015-136W |
Schwarz | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Clear/Clear | No |
193.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15338046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-72LV |
Schwarz | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Red/White | No | N/A | ||||||
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit MS-zertifizierten 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung ist ein Sortiment an 9-mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Glas, PTFE, Silikon | |
100 | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.