Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
41.75 CHF - 452.86 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Verschlussfarbe | Septum | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Verschlussfarbe | Septum | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11961543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-78W |
Certified Target DP 1.5mL Clear Glass I-D, 9mm Screw Thread | PTFE/Silikon | Yes | N/A | |||||||
11941513
|
Thermo Scientific™
CERT4000-79 |
Certified Target DP 1.5mL Clear High Recovery Vials, 9mm Screw Thread | PTFE/Silika | No | N/A | |||||||
11991543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-93W |
Certified Target DP 2mL Clear I-D Vial Kit, 9mm Screw Thread | PTFE/Silika | Yes | N/A | |||||||
10007874
|
Thermo Scientific™
CERT4000-193W |
2mL; Clear ID Vial; With 9mm Preslit PTFE/Silicone Septa/Cap | Grau | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Yes | N/A | ||||||
15210389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-580W |
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml | Blau | PTFE/Gummi | Ja | N/A | ||||||
15200389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-578W |
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml | Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15230389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-593W |
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml | Blau | Blaues PTFE/weißes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15240389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-80 |
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | PTFE/Gummi | Nein | N/A | ||||||
15338056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-134W |
Zusammengesetztes Komfort-Kit, zertifizierte 9 mm Schraube Transparentes I-D-Fläschchen 2 mL mit verklebter PTFE/Silikon-Kappe | Blau | Gebundenes weißes Silikon/klares PTFE MS-zertifiziert | Ja | N/A | ||||||
15250389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-80W |
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | PTFE/Gummi | Ja | N/A | ||||||
15270389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-92W |
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15388056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-32 |
Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | N/A | ||||||
15398056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-33TR |
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | N/A | ||||||
15308066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-341W |
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15359464
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-38 |
Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | N/A | ||||||
15348066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-39TR |
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | N/A | ||||||
15358066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-401W |
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15378066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-S34W |
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15374654
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-S40W |
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15308046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-193W |
Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml | Grau | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15368046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-78W |
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15378046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-79 |
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | N/A | ||||||
15368016
|
Thermo Scientific™
CERT5000-93W |
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | N/A | ||||||
15398046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-992 |
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml | Schwarz | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Nein | N/A | ||||||
15308056
|
Thermo Scientific™
CERT5000-993 |
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung,10 µl-Behälter | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | N/A | ||||||
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ zertifizierten Kits mit Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde und weiter Öffnung werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
- Durch transparente Trays sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen
Vormontierte Kits
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septen
- Verpackt in praktischer Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel
Spezifikation
Clear | |
100 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.