Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Marke:  Thermo Scientific™ CERT5000-582W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15220389
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm MS-zertifizierten Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa 
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. 
  • Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa 
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Bernsteinfarben
No
100
Ja
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 2-ml-Weithalsfläschchen, 9-mm-Öffnung
Glas, PTFE, Naturkautschuk
PTFE/Gummi
LC-GC CERT
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.