Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Marke:  Thermo Scientific™ CERT4000-76W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11951513
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm MS-zertifizierten Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
  • Charge komplett getestet, auch für HPLC- und GC-Analyse
  • Konformitätszertifikat in jeder Packung
  • Verbund-(Bonded)-Verschlusskappen verhindern ein Durchdrücken des Septums
  • Durchsichtiges 33 Expansion Borosilikatglas Typ 1 oder bernsteinfarbiges 51 Expansion Borosilikatglas Typ 2
  • Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
  • Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
  • Kombiniert in bequemen Packungen mit jeweils 100 Fläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Certified Target DP 2mL Amber Glass I-D Vial, 9mm Screw Thread
Glas, PTFE, Silica Glass
2 ml
100
Schraubengewinde
ja
Bernstein
Pre- Schlick
PTFE/Silika
Bonded PTFE, Silicone
9- 425mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung > 2mL, Amber, w/Bonded Slit PTFE/Silicone Closures
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.