Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Die 9-mm-Septa sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13151673
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 9 mm-Septa sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 9-mm-Gewindekappe
PTFE, Silikon
100
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
9 mm
Rot, Weiß
50° Shore
1,0 mm
Septen
9-mm-Gewindekappe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Septa für Autosamplerfläschchen > PTFE/Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.