Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Die 9-mm-Septa sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-40
27.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12478696
  • 28.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 9 mm-Septa sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 9-mm-Gewindekappe
PTFE, Silikon
100
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
9 mm
Rot, Weiß
45° Shore
1,0 mm
Septen
9-mm-Gewindekappe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Septa für Autosamplerfläschchen > PTFE/Silikon/PTFE
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.