Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-46M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15216573
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9-mm-Magnetverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Blau
Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon
100/Packung
Schraubverschluss mit offener Kappe (magnetisch)
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
6 mm
Polypropylen
Surestop
1,0 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa > Magnetverschluss mit offener Kappe; weiches Septum, PTFE/blaues Silikon; blau