Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-54Y
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15171889
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Gelb, Rot, Weiß
Rotes PTFE/weißes Silikon
100/Packung
Oben offener Schraubverschluss
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
6 mm
Polypropylen
Surestop
1,0 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa > Gelb, offene Kappe, mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon