Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-99B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13236409
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blaue geschlossene Kappe mit Septum aus PTFE/rotem Gummi
Blau, Elfenbein, Rot
PTFE/Gummi
100/Packung
Schraube
Target DP 9-mm-Fläschchen der C4000-Serie
6 mm
Polypropylen
Surestop
1,0 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa > Blaue geschlossene Kappe mit Septum aus PTFE/rotem Gummi